G6626
Glycerol phosphate calcium salt
>98% (TLC)
Synonyme(s) :
Calcium glycerophosphate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Traces de cations
Ca: 15.0-22.8% (Dry basis)
Chaîne SMILES
OCC(OP(O)(O)=O)CO.[Ca]
InChI
1S/C3H9O6P.Ca.2H/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;
Clé InChI
DVIIMTRPWRJOMF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3