G6046
Anti-G3BP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-G3BP1, Anti-GAP SH3 domain-binding protein, Anti-HDH-VIII, Anti-Ras-GTPase-activating protein SH3-domain binding protein 1, Anti-human DNA helicase VIII
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~68 kDa
Espèces réactives
human, mouse (predicted), rat (predicted)
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human U-2-OS cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... G3BP1(10146)
mouse ... G3bp1(27041)
rat ... G3bp1(171092)
Description générale
Application
- immunofluorescence analysis
- immunostaining
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable