F5631
Fucoidan from Fucus vesiculosus
Crude
Synonyme(s) :
Fucoidin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
algae (Fucus Vesiculosus)
Forme
powder
Qualité
Crude
Couleur
light yellow to brown
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to brownish-yellow
Traces de cations
Ca: ≤1%
Na: ≤ 8% (ICP)
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable