E2656
(−)-Epothilone B
from Sorangium cellulosum, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
EPO906, EpoB, Patupilone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Sorangium cellulosum
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]1(C[C@]2([H])O[C@]2(C)CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)C(C)(C)[C@@H](O)CC(=O)O1)\C(C)=C\c3csc(C)n3
InChI
1S/C27H41NO6S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)33-23(30)13-21(29)26(5,6)25(32)17(3)24(15)31/h11,14-15,17,20-22,24,29,31H,8-10,12-13H2,1-7H3/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1
Clé InChI
QXRSDHAAWVKZLJ-PVYNADRNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable