Key Documents
CLS3415
Corning® Transwell® 24 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Synonyme(s) :
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
product name
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® à membrane en polycarbonate, 6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
Matériaux
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
pack of 12
case of 48
Fabricant/nom de marque
Corning 3415
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Volume de travail de l'insert
0.1 mL
Diam. de la membrane
6.5 mm
Taille
24 wells
Superficie
0.33 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
0.6 mL
Couleur
translucent
Dimension de pores
3.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 4 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Les inserts de culture cellulaire Transwell sont des supports perméables pratiques et faciles d'utilisation pour l'étude de lignées de cellules adhérentes et non adhérentes. Ils comportent une membrane en polycarbonate de 10 μm mince et transparente qui est déclinée en différentes tailles de pores. Les inserts Transwell sont traités pour optimiser l'adhérence cellulaire. Les cellules doivent être colorées pour être visibles. La membrane en polycarbonate est compatible avec la plupart des colorants et des fixateurs organiques.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.