CELLMM2
FLAG® M Purification Kit
For Mammalian expression systems.
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Technique(s)
protein extraction: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Caractéristiques et avantages
- Includes ready to use reagents, columns, and a detailed protocol for affinity purification of FLAG fusion proteins.
- ANTI-FLAG M2 Affinity Gel allows efficient binding of FLAG fusion proteins without the need for preliminary steps and calibrations.
- Two alternatives for efficient elution conditions (by acidic conditions or by competition with FLAG peptide).
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Composants de kit également disponibles séparément
- C2978CelLytic™ M, Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization.FDS
- SAE0194Purified 3xFLAG® peptide, ≥95% (HPLC), lyophilized powderFDS
- A2220ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solutionFDS
- C2103Chromatography columns, general-purpose, volume 10 mL, Overall H 5 in.FDS
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Techniques, réactifs et protocoles permettant de purifier les protéines recombinantes par différentes méthodes telles que la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion stérique ou la chromatographie d'affinité.
Techniques, réactifs et protocoles permettant de purifier les protéines recombinantes par différentes méthodes telles que la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion stérique ou la chromatographie d'affinité.