IHL, AD031 human cell line
IHW Number: 9117, 94082216
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Australian Aborigine
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 202
B: 27 40
HLA DRB1: 0401 08032
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 3.1 1.4
HLA DQA1: 03 0103
HLA DQB1: 0302 0601
HLA DPB1: 0402 0501
Profil sérologique
HLA C: 2 4
HLA B: 27 40
Bw4/bw6: 4 6
Milieu de culture
Procédure de repiquage