Key Documents
C3041
Sigma-Aldrich
Tampon carbonate-bicarbonate
capsule
Synonyme(s) :
Carbonate Buffer Solution
About This Item
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
capsule
Niveau de qualité
pH
9.3-9.9
Solubilité
water, high purity: 1 capsule/100 mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Description générale
Les tampons bicarbonates ont généralement un pH d′environ 7,4. C′est le principal tampon pour l′intestin grêle.
Application
Le tampon carbonate-bicarbonate a été utilisé pour suspendre des échantillons lyophilisés de plasma humain pour l′essai de biofilm sur microplaques et l′essai de biofilm dans une cellule de flux. Il a également été utilisé comme tampon pour revêtir les microplaques avant les tests ELISA.
Une fois préparé, ce tampon peut être utilisé dans des procédés de dépôt de protéines sur plaques multipuits ou tubes plastiques.
Reconstitution
Vider le contenu d′une gélose dans 100 ml d′eau désionisée et dissoudre. Le contenu d′une gélose produit 100 ml de 0,05 M de tampon carbonate-bicarbonate à pH 9,6 et 25 °C.
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Evolution of a physiological pH 6.8 bicarbonate buffer system: application to the dissolution testing of enteric coated products
Liu F, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 78(1), 151-157 (2011)
T J Caperna et al.
Domestic animal endocrinology, 60, 75-82 (2017-05-30)
A simple, reproducible sandwich, ELISA was developed to measure porcine alpha-1 acid glycoprotein (pAGP, ORM-1) in pig plasma. Porcine AGP isolated from serum was purchased and a polyclonal antisera was prepared in rabbits using the whole pAGP molecule as immunogen.
Quantifying and comparing constitutive immunity across avian species
Millet S, et al.
Developmental and Comparative Immunology, 31(2), 188-201 (2007)
Experimental evidence for direct in situ binding of IgM and IgT to early trophonts of Ichthyophthirius multifiliis (Fouquet) in the gills of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum)
von Gersdorff J, et al.
Journal of Fish Diseases, 34(10), 749-755 (2011)
Yuki Noguchi et al.
Scientific reports, 10(1), 16268-16268 (2020-10-03)
In vivo pharmacokinetics (PK) studies using mice and monkeys are the main approaches for evaluating and predicting the PK of antibodies, and there is a strong demand for methods that do not require animal experiments. In this work, we focused
Protocoles
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.