Key Documents
B107
Sigma-Aldrich
L-BMAA hydrochloride
≥97% (NMR), powder
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-3-(méthylamino)propionique hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥97% (NMR)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +21 to +31°, c = 0.5 M in 0.1 M HCl(lit.)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: soluble (solutions may be stored for several days at 4 °C)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CNC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
VDXYGASOGLSIDM-DFWYDOINSA-N
Description générale
Le chlorhydrate de L-BMAA/β-N-méthylamino-l-alanine (BMAA) est une neurotoxine cyanobactérienne.
Application
Le chlorhydrate de L-BMAA a servi de référence pour comparer tous les échantillons dans l′analyse d′isomères de la β-N-méthylamino-l-alanine (BMAA) dans un matériau tiré d′une croûte de désert. Il a également été utilisé comme additif dans un milieu f/2+Si pour traiter des cellules de Phaeodactylum tricornutum et de Thalassiosira weissflogii et étudier son effet sur celles-ci.
Actions biochimiques/physiologiques
Le chlorhydrate de L-BMAA contribue à bloquer l′addition de sulfate d′héparane sur glypican-1. Il possède des propriétés inhabituelles de liaison aux récepteurs du glutamate. Il est susceptible de provoquer une sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Lou Gehrig.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Neurotoxic amino acids and their isomers in desert environments
Metcalf JS, et al.
Journal of arid environments, 140-144 (2015)
David A Davis et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 79(4), 393-406 (2020-02-23)
The early neuropathological features of amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease (ALS/MND) are protein aggregates in motor neurons and microglial activation. Similar pathology characterizes Guamanian ALS/Parkinsonism dementia complex, which may be triggered by the cyanotoxin β-N-methylamino-l-alanine (BMAA). We report here the
Olga A Koksharova et al.
Toxins, 12(6) (2020-06-10)
All cyanobacteria produce a neurotoxic non-protein amino acid β-N-methylamino-L-alanine (BMAA). However, the biological function of BMAA in the regulation of cyanobacteria metabolism still remains undetermined. It is known that BMAA suppresses the formation of heterocysts in diazotrophic cyanobacteria under nitrogen
The cyanobacterial neurotoxin beta-N-methylamino-l-alanine prevents addition of heparan sulfate to glypican-1 and increases processing of amyloid precursor protein in dividing neuronal cells
Cheng F, et al.
Experimental Cell Research (2019)
Alexandra Lepoutre et al.
Toxins, 12(2) (2020-01-25)
The environmental neurotoxin β-methylamino-l-alanine (BMAA) may represent a risk for human health. BMAA accumulates in freshwater and marine organisms consumed by humans. However, few data are available about the kinetics of BMAA accumulation and detoxification in exposed organisms, as well