A4200
Monoclonal Anti-γ-Adaptin antibody produced in mouse
clone 100/3, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-AP-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
100/3, monoclonal
Poids mol.
antigen 104 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
bovine, human, monkey
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:100 using bovine brain extract
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AP1G1(164)
mouse ... Ap1g1(11765)
rat ... Ap1g1(171494)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immuno-electron microscopy (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable