A3262
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate tris salt
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
cAMP, cyclic AMP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P.C4H11NO3/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Clé InChI
CLDDYJFNXTUHIN-MCDZGGTQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable