A3230
AR-A014418
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-(4-Methoxybenzyl)-N′-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white to tan
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL, clear, light yellow
H2O: insoluble
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(CNC(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
Clé InChI
YAEMHJKFIIIULI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.