Key Documents
A1472
Sigma-Aldrich
MCA-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676(2,4-dinitrophenyl)Lys-Arg-Arg amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C86H125N27O29
Poids moléculaire :
2001.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
MCA-Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2
Application
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn⁶⁷⁰,Leu⁶⁷¹]-Amyloid β has been used as a fluorogenic substrate to measure β-secretase activity.
Actions biochimiques/physiologiques
Fluorescent peptide substrate containing the ′Swedish′ Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid presursor protein (APP) β-secretase cleavage site. May be used for assaying β-secretase-like activity of thimet oligopeptidase (TOP), EC 3.4.24.15.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Platelet APP Processing: Is It a Tool to Explore the Pathophysiology of Alzheimer?s Disease? A Systematic Review
Carbone M, et al.
All Life, 11(8), 750-750 (2021)