Key Documents
83899
Sigma-Aldrich
D-Ribulose 5-phosphate disodium salt
≥96% (TLC)
Synonyme(s) :
ᴅ-Ribulose 5-phosphate Disodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9Na2O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (TLC)
Forme
powder
Impuretés
≤1% methanol
≤2% ethanol
<10% water
Couleur
white to light beige
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
Clé InChI
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Application
Ribulose 5-phosphate, a component of both the pentose phosphate pathway (PPP) and the Calvin cycle, is used as a substrate to identify, differentiate and characterize phosphopentose isomerase(s) and epimerase(s).
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable