56969
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 100 μm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS, dark red
About This Item
Forme
aqueous suspension
Réticulation
2 % cross-linked
Concentration
5% (solids)
Densité
1.05 g/cm3 (density of particles)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable