Key Documents
406RA-05A
Sigma-Aldrich
Human Osteoblasts-Rheumatoid Arthritis: HOb-RA, adult
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique
human bone (rheumatoid arthritic)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46
Morphologie
osteoblast
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
arthritis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Human Osteoblasts-Rheumatoid Arthritis, HOb-RA, are isolated from bone of patients with rheumatoid arthritis (RA) and provide an excellent model system to study the patophisiology of that disease in vitro, including matrix mineralization, effects of inflammatory mediators and bone morphogenic proteins, physiological control of bone remodeling and regulation of bone metabolism.Characterization: Positive for bone mineralization.
Origine de la lignée cellulaire
Bone
Application
model system to study the pathophisiology of rheumatoid arthritis, matrix mineralization, effects of inflammatory mediators, bone morphogenic proteins, bone remodeling and metabolism
Composants
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Notes préparatoires
  • 2nd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 10 doublings
Procédure de repiquage
Please refer to the HOb-RA Culture Protocol.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable