31170
2-Deoxy-D-ribose
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-erythropentose, Thyminose
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −56±2°, 24 hr, c = 1% in H2O
Impuretés
<0.5% Sulphated ash
Résidus de calcination
≤0.5% (as SO4)
Perte
≤1% loss on drying, 20 °C (HV)
Couleur
white
Pf
89-90 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
Clé InChI
ASJSAQIRZKANQN-CRCLSJGQSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable