30170
L-Cysteic acid monohydrate
≥99.0% (T), suitable for LC/MS
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-sulfopropionic acid
About This Item
product name
L-Cysteic acid monohydrate, ≥99.0% (T)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 5% in H2O
Technique(s)
LC/MS: suitable
Couleur
white to faint yellow
Pf
267 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO5S.H2O/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Clé InChI
PCPIXZZGBZWHJO-DKWTVANSSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable