Key Documents
84880
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide
purum p.a., acid purified
Synonyme(s) :
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
purum p.a.
acid purified
Forme
powder or crystals
Perte
≤0.1% loss on ignition
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Taille des particules
40-200 mesh
Pf
1610 °C (lit.)
Densité
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Silicon dioxide is one of the important constituents of sedimentary rock bauxite, basalt fibers and ceramic fibers. It is added to cement for improving the hydraulic properties of cement.
may contain dark particles
Application
Silicon dioxide may be employed in the preparation of calcium silicide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 196-196 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 50-50 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 117-117 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 165-165 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 129-129 (1994)