84683
Sulfur
purum p.a., ≥99% (T)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Qualité
purum p.a.
Pureté
≥99% (T)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
450 °F
Résistivité
2E23 μΩ-cm, 20°C
Résidus de calcination
≤0.2%
Point d'ébullition
444.7 °C (lit.)
Pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[S]
InChI
1S/S
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable