342270
Disulfure de carbone
ReagentPlus®, low benzene, ≥99.9%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.67 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
5.83 psi
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
212 °F
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
50 %
Impuretés
<0.05% water
<1 ppm Benzene
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.627 (lit.)
Point d'ébullition
46 °C (lit.)
Pf
−112-−111 °C (lit.)
Densité
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- To synthesize hydroxynaphthyl ketones via Friedel-Crafts acylation and demethylation.
- In the regioselective bromination of binaphthols.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup