Y0001130
Cimetidine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cimetidine, SKF-92334
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cimetidine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Clé InChI
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH2(3274)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3