Y0001115
Drospirenone impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17-epi-Drospirenone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
drospirenone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
METQSPRSQINEEU-BCOSXLPSSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable