PHR3248
Terpin Hydrate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
p-Menthane-1,8-diol monohydrate, cis-4-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol monohydrate, cis-Terpin monohydrate, cis-p-Menthane-1,8-diol monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1644003
Famille d'API
terpin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+;
Clé InChI
JGKJMBOJWVAMIJ-OFAZAQPOSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable