PHR2957
Orphenadrine Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
N-Ethyl-N,N-dimethyl [2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1479020
Famille d'API
orphenadrine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 40 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C20H28NO.ClH/c1-5-21(3,4)14-15-22-16-18-11-7-9-13-20(18)19-12-8-6-10-17(19)2;/h6-13H,5,14-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LHNAJQVIYDAYMX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable