PHR2337
3-Methyl-1-butanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1424153
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
isoamyl alcohol
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
644 °F
Limite d'explosivité
1.2-9 %, 100 °F
Conditionnement
pkg of 1.2 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
130 °C (lit.)
Pf
−117 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
110.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.5 °C - closed cup