PHR2251
Cimetidine Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-[(Methylamino)[[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]amino]methylidene]urea, Cimetidine Amide Dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
cimetidine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H18N6OS/c1-7-8(15-6-14-7)5-18-4-3-13-10(12-2)16-9(11)17/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)(H4,11,12,13,16,17)
Clé InChI
GWWANUFLANSTTA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable