PHR1863
Citalopram Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(RS)-Dimethyl(1-methyl-3,3-diphenylallyl)amine hydrochloride, DIMETHYL-(1-METHYL-3,3-DIPHENYL-ALLYL)-AMINE HYDROCHLORIDE
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1134299
Famille d'API
citalopram
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H21N.ClH/c1-15(19(2)3)14-18(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-15H,1-3H3;1H
Clé InChI
ZVTAYVQUGPGRAF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable