NIST1882A
Calcium aluminate cement
NIST® SRM® 1882a
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 4 x 5 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 1882A_cert
SRM 1882A_SDS
Autres remarques
Silicon dioxide (SiO2), Magnesium oxide (MgO), Aluminium oxide (Al2O3), Sodium oxide (Na2O), Iron(III) oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Calcium oxide (CaO), Titanium dioxide (TiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Phosphorus pentoxide (P2O5), Strontium oxide (SrO), Zinc oxide (ZnO), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Manganese(III) oxide (Mn2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable