M1808000
Metixene hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methixene monohydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metixene
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H23NS.ClH.H2O/c1-21-12-6-7-15(14-21)13-18-16-8-2-4-10-19(16)22-20-11-5-3-9-17(18)20;;/h2-5,8-11,15,18H,6-7,12-14H2,1H3;1H;1H2
Clé InChI
RAOHHYUBMJLHNC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement