ERMBF425B
Soya 3456043 GMO standard ERM-BF425
ERM®, certified reference material, level 1
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Composition
Soya 356043, 0.1%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
ERMBF425B
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable