ERMBF421A
EH92-527-1 Potato (blank)
ERM®, certified reference material, 0% EH92-527-1 potato, for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF421A
ERMBF421A
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable