D4011
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
≥98.0% purity (GC), liquid
Synonyme(s) :
1-Dimethylaminonaphthalene
About This Item
Produits recommandés
product name
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine, ≥98.0% (GC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Couleur
faint yellow to dark yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.622 (lit.)
Point d'ébullition
139-140 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CN(C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-13(2)12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup