Key Documents
BP1142
Ursodeoxycholic acid impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H40O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.57
Numéro Beilstein :
3219888
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Famille d'API
ursodeoxycholic acid
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
BP
Pf
203-204 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Informations sur le gène
human ... NR1H4(9971)
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ursodeoxycholic acid impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ursodeoxycholic Acid Capsules
  • Ursodeoxycholic Acid Tablets
  • Ursodeoxycholic Acid Oral Suspension
  • Conditionnement
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Pictogrammes
    Exclamation mark
    Mention d'avertissement
    Warning
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    Code de la classe de stockage
    11 - Combustible Solids
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 2
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable
    Certificats d'analyse (COA)
    Lot/Batch Number
    Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
    Articles
    Téléchargez ou référez-vous à nos tables de déplacements de RMN contenant les solvants deutérés les plus courants. Les tables de RMN du proton et de RMN du carbone aident les chimistes à séparer les signaux des impuretés susceptibles de provenir des solvants résiduels ou d'un appareil utilisé lors de la réaction.
    Téléchargez ou référez-vous à nos tables de déplacements de RMN contenant les solvants deutérés les plus courants. Les tables de RMN du proton et de RMN du carbone aident les chimistes à séparer les signaux des impuretés susceptibles de provenir des solvants résiduels ou d'un appareil utilisé lors de la réaction.
    Téléchargez ou référez-vous à nos tables de déplacements de RMN contenant les solvants deutérés les plus courants. Les tables de RMN du proton et de RMN du carbone aident les chimistes à séparer les signaux des impuretés susceptibles de provenir des solvants résiduels ou d'un appareil utilisé lors de la réaction.