BP1108
Berberine chloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Berberine chloride form, Natural Yellow 18
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
berberine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable