BCR291
2,4,4′-Trichlorobiphenyl
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H
Clé InChI
BZTYNSQSZHARAZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
BCR291
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable