BCR138
Dibenz[a,h]anthracene
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
1,2:5,6-Dibenzanthracene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
524 °C (lit.)
Pf
262-265 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Clé InChI
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
BCR138
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges