BCR091
Anthanthrene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1cc2ccc3cc4cccc5ccc6cc(c1)c2c3c6c45
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-18-12-16-6-2-4-14-8-10-17-11-15(5-1)19(13)21(18)22(17)20(14)16/h1-12H
Clé InChI
YFIJJNAKSZUOLT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
BCR091
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3