A0420000
Aminocaproic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Aminocaproic acid, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aminocaproic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
207-209 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable