Key Documents
68067
Millipore
Candida Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.74
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Candida spp.
Description générale
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Candida species from mixed cultures.
Application
for selective isolation of Candida species from mixed cultures
Composants
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Gentamicin 50 mg
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable