63661
(+)-Menthofuran
analytical standard
Synonyme(s) :
(6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, (R)-3,6-Dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +100±2°, neat
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.484
Point d'ébullition
204-206 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
YGWKXXYGDYYFJU-SSDOTTSWSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves