55806
ESBL ChromoSelect Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15.0 g/L
buffer mix, 4.0 g/L
chromogenic mixture, 4.0 g/L
peptone mix, 12.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
enterobacteriaceae
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable