Key Documents
51558
Sigma-Aldrich
Solution tampon HEPES
BioUltra, for molecular biology, 2× concentrate
Synonyme(s) :
HEPES Saline Buffer Solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for molecular biology
2× concentrate
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Forme
liquid
Composition
dextrose, 2.0 g/L
HEPES, 10 g/L
KCl, 0.74 g/L
NaCl, 16 g/L
Na2HPO4.2H2O, 0.27 g/L
Concentration
2 ×
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice de réfraction
n20/D 1.339
pH
7.2 (25 °C)
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
Chaîne SMILES 
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La solution tampon HEPES est un tampon de culture tissulaire utilisé pour maintenir le pH des cultures cellulaires. Il est soluble dans l′eau et indépendant de l′atmosphère. L′HEPES détruit le magnésium dans les solutions de chlorure de sodium.
Application
La solution tampon HEPES a été utilisée :
  • pour la préparation de l′ADN plasmidique
  • comme réactif pour préparer le mélange maître de transfection pour les vecteurs d′ADN
  • pour mettre au point un précurseur d′hydrogel utilisé dans un test de fuite des cellules
Composants
concentration (dans H2O) : 10 g/l d′HEPES ; 16 g/l de NaCl ; 0,74 g/l de KCl ; 0,27 g/l de Na2HPO4.2H2O ; 2,0 g/l de dextrose
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Attachment of microstructures to single bacteria by two-photon patterning of a protein based hydrogel
Hasselmann NF and Horn W
Biomedical Physics & Engineering Express, 4(3), 035004-035004 (2018)
J. Sambrook et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, B11 (1989)
Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications (2015)
Calcium phosphate transfection.
Kingston RE, Chen CA, Okayama H.
Current Protocols in Cell Biology, 20, 20-20 (2003)
A new approach to neural cell culture for long-term studies
Potter SM and DeMarse TB
Journal of Neuroscience Methods, 110(1-2), 17-24 (2001)