49417
Hybriscan™ I kit
Legionella pneumophila, suitable for environmental, environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonyme(s) :
Legionella pneumophila HybriScan™I, FastScan Legionella pneumophila
About This Item
Produits recommandés
product name
HybriScan™I Legionella pneumophila, suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
Technique(s)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Application(s)
environmental
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Legionella spp.
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
HybriScan™ Test Kits for Legionella Detection | Sigma-Aldrich