46331
Tepraloxydim
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
trans-2-[1-(3-Chloroallyloxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC\C(=N/OC\C=C\Cl)C1=C(O)CC(CC1=O)C2CCOCC2
InChI
1S/C17H24ClNO4/c1-2-14(19-23-7-3-6-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)12-4-8-22-9-5-12/h3,6,12-13,20H,2,4-5,7-11H2,1H3/b6-3+,19-14+
Clé InChI
IOYNQIMAUDJVEI-BMVIKAAMSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges