35387
Ternidazole hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-(3-Hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole hydrochloride, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-propanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.Cc1ncc(n1CCCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11N3O3.ClH/c1-6-8-5-7(10(12)13)9(6)3-2-4-11;/h5,11H,2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
PTXLKVODAFRGDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés