Key Documents
33349
Supelco
AMOZ
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro Beilstein :
179765
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
115-120 °C
Adéquation
passes test for identity
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES 
NN1CC(CN2CCOCC2)OC1=O
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2
Clé InChI
TVHAMVOINIHMEX-UHFFFAOYSA-N
Application
AMOZ has been used as analytical standard for the determination of residues of nitrofurans and their metabolites, AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone) in animal tissues using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3