31519
Ethoxyquin
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
6-éthoxy-1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densité
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3
Clé InChI
DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Attention
Air sensitive: Handle under argon
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable