Key Documents
26158-U
Pistons avec embout pour seringue Hamilton® séries 1000, 1700, et 1800
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
PTFE plunger tip
Taille
500 μL
Caractéristiques
1750 LT, LTN, RN, or TLL
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 1169-01
Compatibilité
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL)
Description générale
Pour la réparation des seringues Hamilton Series 1000, 1700 et 1800. Ces pistons ne sont pas compatibles avec les seringues Sample Lok.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable