Key Documents
217492
Supelco
AmberChrom 50WX8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh
About This Item
Formule linéaire :
(C10H12 · C10H10 · C8H8)x
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Amberchrom 50WX8 hydrogen form, hydrogen form, 50-100 mesh
Description
cross-linkage 8%
Niveau de qualité
Forme
beads
Humidité
50-58%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Taille des particules
50-100 mesh
Capacité
1.7 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′Amberlite HPR4800 Cl sous forme hydrogénée sert de résine de nettoyage et peut être régénérée avec de l′acide sulfurique à 0,25 N lorsqu′elle perd de son efficacité. L′Amberlite HPR4800 Cl sous forme hydrogénée est utilisée comme catalyseur. Elle est employée pour déioniser les échantillons de fractions surnageantes pour la chromatographie sur papier.
Application
L′Amberlite HPR4800 Cl sous forme hydrogénée peut être utilisée dans les milieux de séparation pour CCM (TLC), chromatographie sur papier et LPLC.
Résine échangeuse de cations fortement acide pour les séparations fines en chimie et pharmacie;répond aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 173.25.
Autres remarques
Cett résine n′a pas été spécialement préparée ni purifiée. Nous suggérons de lui appliquer une élution et un lavage préliminaires appropriés.
Informations légales
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)